Adapter, Reduktion, Quickfit®
24/29 NS
N° de catalogue 201-2375
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglass, Quickfit®-Schliffe, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Reduktionsadapter, von großem Kernschliff unten auf kleinen Hülsenschliff oben.
Spécifications
- Hülse:24/29 NS