AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Glasflasche, 1 L
Katalognr. ACRO279590010
Reizend
Gesundheit
Umfeld
Entzündlich
Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Katalognr. ACRO279590010
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  110-82-7
Preis
SFr. 133.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:6,5 °C
  • Dichte:0,77 g/cm³
  • Blitz Pt:–18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.01 %
  • GC:
    ≥99.8 %
  • UV:
    at 200 nm A: ≤0.3
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0002 %
  • Acidity (CH3COOH):
    ≤0.0002 meq/g
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L