Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Paraldehyd 99.5%

Paraldehyd 99.5%

Glasflasche, 1 L
Katalognr. ACRO275080010
Entzündlich
Paraldehyd 99.5%
Katalognr. ACRO275080010
CAS Nummer:  123-63-7
Paraldehyd 99.5%
Paraldehyd 99.5%

Glasflasche, 1 L

CAS Nummer:  123-63-7
Preis
SFr. 61.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:123-63-7
  • Formel:C₆H₁₂O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00036208
  • Molekulargewicht:132.16 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:12 °C
  • Dichte:0,99 g/cm³
  • Blitz Pt:24 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-639-8
  • UN:1264
  • ADR:3,III

Documents

Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Appearance:
    Clear colorless to yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4035 to 1.4055 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.1 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.4 %
  • Free acid (CH3COOH):
    ≤0.3 % (titr.)

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.