AuftragsverfolgungKontakt
Triethylammoniumchlorid 99+%
Triethylammoniumchlorid 99+%
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. ACRO270670010
Reizend
Triethylammoniumchlorid 99+%
Katalognr. ACRO270670010
CAS Nummer:  554-68-7
Triethylammoniumchlorid 99+%
Triethylammoniumchlorid 99+%
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  554-68-7
Preis
SFr. 125.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Triethylamine hydrochloride
  • CAS Nummer:554-68-7
  • Formel:C₆H₁₆ClN
  • MDL-Nummer:MFCD00012500
  • Molekulargewicht:137.65 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:254…260 °C
  • Dichte:0,7637 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:209-067-2
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    254 to 260 °C
  • Loss on drying:
    ≤1.0 %
  • Solubility:
    (10 % in water) Clear colorless
  • pH:
    4.5 to 6.5 (1 % w/v solution)
  • Titration with HClO4:
    99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
  • Cat. No.:
    ACRO270670010