AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer | Avantor
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
di-Natriumhydrogenphosphat in wässriger Lösung, 7,00, ±0,02, Phosphat, Plastic bottle, 1 L
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
Katalognr. ACRO258590010
CAS Nummer:  
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
di-Natriumhydrogenphosphat in wässriger Lösung, 7,00, ±0,02, Phosphat, Plastic bottle, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 65.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Phosphat
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    di-Natriumhydrogenphosphat in wässriger Lösung
  • pH Genauigkeit:
    ±0,02
  • pH-Wert:
    7,00
  • Cat. No.:
    ACRO258590010
  • Aussehen:
    Clear colourless solution
  • Konzentration:
    3.54 g potassium dihydrogen phosphate and 14.7 g i-sodium hydrogen phosphate per litre
Technische Daten