Buffer solution pH 4, citrate buffer
4,00, ±0,02, Citrat, Farblos, Plastic bottle, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Buffer solution pH 4, citrate buffer
Katalognr. ACRO258580010
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
ACRO25858
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Plastic bottle
- pH-Puffertyp:Citrat
- VE:1 L
- Farbe:Farblos
- pH Genauigkeit:±0,02
- pH-Wert:4,00