AuftragsverfolgungKontakt
Microcarrier spinner flasks | Avantor
Microcarrier spinner flasks
15000 ml, Centre neck 100 mm, side arm 45 mm, 2, 294×460 mm
Katalognr. BELC1965-15000
Marketsource
Anbieter:   BELLCO GLASS
Microcarrier spinner flasks
Katalognr. BELC1965-15000
Anbieter:  BELLCO GLASS
Marketsource
Microcarrier spinner flasks
Microcarrier spinner flasks
15000 ml, Centre neck 100 mm, side arm 45 mm, 2, 294×460 mm
Preis
SFr. 1’019.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spinner flasks promotes the optimal growth of suspension and microcarrier culture.
  • Impeller height adjusts through compression fitting
  • Indented bottom (up to 1 L) prevents accumulation of microcarrier beads under impeller
Technische Daten
  • Ø×H:
    294×460 mm
  • Kapazität:
    15000 ml
  • Seq:
    09
  • Hals:
    Centre neck 100 mm, side arm 45 mm
  • Anzahl Seitenarme:
    2
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Anzahl Seitenarme
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-13000
    Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms
    3000 ml
    2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 329.61
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Anzahl Seitenarme
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-20500
    Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms
    500 ml
    2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 144.22
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-30100
    Impeller assembly, for 100, 250 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 52.89
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-30500
    Impeller assembly, for 500 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 67.04
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-31000
    Impeller assembly, for 1000, 3000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 115.62
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-38000
    Impeller assembly, for 6000, 8000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 200.81
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1969-70500
    Glass shaft, for 500 ml flasks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 6.67
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1969-71000
    Glass shaft, for 1000 ml flasks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 6.67
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Anzahl Seitenarme
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-10100
    Spinner Flask with caps (32 mm) for side arms
    100 ml
    2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 123.92
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Anzahl Seitenarme
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-10250
    Spinner Flask with caps (32 mm) for side arms
    250 ml
    2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Anzahl Seitenarme
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-10500
    Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms
    500 ml
    2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 144.22
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Anzahl Seitenarme
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-11000
    Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms
    1000 ml
    2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1969-73000
    Glass shaft, for 3000 ml flasks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 10.78
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-90070
    Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 83.66
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-90100
    Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 84.54
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-99100
    Cap assembly, for 6000 - 36000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 84.54
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELCA523-208
    Screw cap with hole, PP, blue, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELCA523-209
    Silicone liner with hole, white, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..