AuftragsverfolgungKontakt
Rectangular cover glasses
Coverslips, 13×54 mm, 0,13 - 0,16 mm
Katalognr. BELC1916-13054A
Marketsource
Anbieter:   BELLCO GLASS
Rectangular cover glasses
Katalognr. BELC1916-13054A
Anbieter:  BELLCO GLASS
Marketsource
Rectangular cover glasses
Rectangular cover glasses
Coverslips, 13×54 mm, 0,13 - 0,16 mm
Preis
SFr. 62.08
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These rectangular cover glasses are designed for use with culture tubes.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Coverslips
  • L×B:
    13×54 mm
  • Seq:
    003
  • Stärke:
    0,13 - 0,16 mm