L(-)-Carnitin 99+%
Glasflasche, 10 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
- CAS Nummer:541-15-1
- Formel:C₇H₁₅NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00038747
- Molekulargewicht:161.20 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:208…212 °C (Zers.)
- Schmelzender Platingehalt:208…212 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:208-768-0
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Solubility:(5 % in water) Clear colorless
- Specific optical rotation:-29° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
- Titration with HClO4:≥99.0 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:10 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.