AuftragsverfolgungKontakt
Polysorbat 20
Polysorbat 20
Glasflasche, 5 mL
Katalognr. ACRO233360050
Polysorbat 20
Katalognr. ACRO233360050
CAS Nummer:  9005-64-5
Polysorbat 20
Polysorbat 20
Glasflasche, 5 mL
CAS Nummer:  9005-64-5
Preis
24.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
  • CAS Nummer:9005-64-5
  • Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-Nummer:MFCD00165986
  • Siedepunkt:>100 °C (760 mmHg)
  • Dichte:1,1 g/cm³
  • Blitz Pt:>150 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-018-3
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear to slightly hazy yellow to brown-yellow Viscous liquid (May develop some turbidity or precipitate)
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤3 %
  • Dioxane:
    ≤10 ppm
  • Acid value:
    ≤2 mg KOH/g
  • Hydroxyl value:
    96 to 108 mg KOH/g
  • Saponification value:
    40 to 50 mg KOH/g
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 mL