Polysorbat 20
Glasflasche, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
- CAS Nummer:9005-64-5
- Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL-Nummer:MFCD00165986
- Siedepunkt:>100 °C (760 mmHg)
- Dichte:1,1 g/cm³
- Blitz Pt:>150 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:500-018-3
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear to slightly hazy yellow to brown-yellow Viscous liquid (May develop some turbidity or precipitate)
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
- Water:≤3 %
- Dioxane:≤10 ppm
- Acid value:≤2 mg KOH/g
- Hydroxyl value:96 to 108 mg KOH/g
- Saponification value:40 to 50 mg KOH/g
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..