Rosolsäure (Aurin)
Glasflasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 4-(Bis(4-hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
- CAS Nummer:603-45-2
- Formel:C₁₉H₁₄O₃
- MDL-Nummer:MFCD00001624
- Molekulargewicht:290.32 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:210-041-8
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Red-brown to brown Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤10 % (110°C, 1 h)
- UV Lambda max:480 to 486 nm (in ethanol + 2ml 1N HCl)
- Visual transition interval:from pH 6.2 (yellow) to pH 8.2 (red-pink)
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:100 g
- Cat. No.:ACRO229831000



