AuftragsverfolgungKontakt
Rosolsäure (Aurin)
Rosolsäure (Aurin)
Glasflasche, 25 g
Katalognr. ACRO229830250
Reizend
Rosolsäure (Aurin)
Katalognr. ACRO229830250
CAS Nummer:  603-45-2
Rosolsäure (Aurin)
Rosolsäure (Aurin)
Glasflasche, 25 g
CAS Nummer:  603-45-2
Preis
SFr. 85.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-(Bis(4-hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
  • CAS Nummer:603-45-2
  • Formel:C₁₉H₁₄O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00001624
  • Molekulargewicht:290.32 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:210-041-8
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Red-brown to brown Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤10 % (110°C, 1 h)
  • UV Lambda max:
    480 to 486 nm (in ethanol + 2ml 1N HCl)
  • Visual transition interval:
    from pH 6.2 (yellow) to pH 8.2 (red-pink)
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    25 g