Creatinin 98%
Glasflasche, 50 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
- CAS Nummer:60-27-5
- Formel:C₄H₇N₃O
- MDL-Nummer:MFCD00059730
- Molekulargewicht:113.12 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:255 °C (Zers.)
- Schmelzender Platingehalt:255 °C (Zersetzung)
- Blitz Pt:290 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-466-7
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to yellowish-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1 % (105°C)
- Sulfated ash:≤0.2 %
- Solubility:(5 % in water) Clear colorless to slightly yellow
- Titration with HClO4:97.5 to 102.5 % (on dried substance)
- Heavy metals (as Pb):≤20 ppm
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:50 g