Xylit 99+%
Kst.-Flasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
- CAS Nummer:87-99-0
- Formel:C₅H₁₂O₅
- MDL-Nummer:MFCD00064292
- Molekulargewicht:152.15 g/mol
- Merck-Index:13,10140
- Siedepunkt:215…217 °C
- Schmelzender Platingehalt:92…96 °C
- Dichte:1,52 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:201-788-0
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:92 to 96 °C
- Water:≤0.5 %
- Sulfated ash:≤0.5 %
- GC:≤2.0 % Other polyols
- Arsenic (As):≤3 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
- Reducing sugars:≤0.2 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:100 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..