AuftragsverfolgungKontakt
Xylit 99+%
Xylit 99+%
Kst.-Flasche, 100 g
Katalognr. ACRO225981000
Xylit 99+%
Katalognr. ACRO225981000
CAS Nummer:  87-99-0
Xylit 99+%
Xylit 99+%
Kst.-Flasche, 100 g
CAS Nummer:  87-99-0
Preis
SFr. 84.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • CAS Nummer:87-99-0
  • Formel:C₅H₁₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00064292
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Merck-Index:13,10140
  • Siedepunkt:215…217 °C
  • Schmelzender Platingehalt:92…96 °C
  • Dichte:1,52 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-788-0
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    92 to 96 °C
  • Water:
    ≤0.5 %
  • Sulfated ash:
    ≤0.5 %
  • GC:
    ≤2.0 % Other polyols
  • Arsenic (As):
    ≤3 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
  • Reducing sugars:
    ≤0.2 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    100 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..