Tellurdioxid 99+%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7446-07-3
- Formel:O₂Te
- MDL-Nummer:MFCD00011263
- Molekulargewicht:159.6 g/mol
- Merck-Index:14,09123
- Siedepunkt:1245 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:733 °C
- Dichte:5,6 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-193-1
- UN:3077
Dokumente
ACRO22259
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to light yellow Powder
- Assay:≥99.0 % (TeO2)
- Copper (Cu):≤50 ppm
- Iron (Fe):≤50 ppm
- Lead (Pb):≤50 ppm
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:250 g



