Petrischalen
Ohne Nocken, 94 mm, 16 mm, Steril, 20/Packung
Anbieter: Greiner Bio-One
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus glasklarem PS für optimale Mikroskopierbarkeit. Version mit oder ohne Belüftungsnocken.
- Gute Stapelbarkeit
- Schwere Ausführung für eine höhere Temperaturbeständigkeit bei Arbeiten mit heißem Agar
- Mit Belüftungsnocken für den besseren Gasaustausch bzw ohne Nocken für lange Inkubationszeiten
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ø:94 mm
- Verpackt:20/Packung
- Sterilität:Steril
- Ausführung:Ohne Nocken
- Höhe:16 mm
- Seq:11