Kapillaren
2,10 mm, 1/8"=3,2 mm
Katalognr. 554-1518
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl SS316 geschweißt unter Inertgas.
- Glatte Innenwände
- Weiches, geglühtes Äußeres für einfachen Verbindung mit Konen und Fittings
Eine Auswahl an verschiedenen Größen für HPLC- und GC-Applikationen. Diese Kapillaren halten einem Druck von min. 315 bar (4600 psi) stand.
Technische Daten
- Ext.Ø:1/8"=3,2 mm
- Ø int.:2,10 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



