Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör

Zubehör

Scheidetrichteraufsatz B×T×H: 480×505×225 mm, 4×1000 ml
Katalognr. 444-2752
Anbieter:   IKA
Zubehör
Katalognr. 444-2752
Anbieter:  IKA
Zubehör
Zubehör

Scheidetrichteraufsatz B×T×H: 480×505×225 mm, 4×1000 ml

Preis
SFr. 4’120.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

 :

 :

 :

 :

 :

 :

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Scheidetrichteraufsatz B×T×H: 480×505×225 mm
  • Für:
    4×1000 ml
  • Cat. No.:
    444-2752