Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör

Zubehör

Scheidetrichteraufsatz B×T×H: 480×505×190 mm, 4×500 ml, 3×1000 ml oder 2×2000 ml
Katalognr. 444-2751
Anbieter:   IKA
Zubehör
Katalognr. 444-2751
Anbieter:  IKA
Zubehör
Zubehör

Scheidetrichteraufsatz B×T×H: 480×505×190 mm, 4×500 ml, 3×1000 ml oder 2×2000 ml

Preis
SFr. 2’360.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Certifications:

Accessories information:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution:

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Scheidetrichteraufsatz B×T×H: 480×505×190 mm
  • Für:
    4×500 ml, 3×1000 ml oder 2×2000 ml
  • Cat. No.:
    444-2751
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..