Zubehör
Scheidetrichteraufsatz B×T×H: 480×505×190 mm, 12×50 ml, 10×100 ml oder 6×250 ml
Katalognr. 444-2750
Anbieter: IKA
Direkt zu
Product Details & Documents
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Bezeichnung:Scheidetrichteraufsatz B×T×H: 480×505×190 mm
- Für:12×50 ml, 10×100 ml oder 6×250 ml
- Cat. No.:444-2750
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



