Zubehör
Universalaufsatz BxTxH 480x500x120 mm, Alle Arten von Gefäßen mit mindestens 50 ml Volumen, die Spannwalzen sind in 2 ebenen montierbar
Catalog # 444-2710
Supplier: IKA
Jump to:
Product Details & Documents
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Bezeichnung:Universalaufsatz BxTxH 480x500x120 mm
- Für:Alle Arten von Gefäßen mit mindestens 50 ml Volumen, die Spannwalzen sind in 2 ebenen montierbar
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.