Zubehör
Plattenstativ, 200×316 mm, Stab 16 mm Ø mit 1000 mm Höhe, T 18 basic, T 25 digital, Plattenstativ R 1827
Katalognr. 441-2129
Anbieter: IKA
Direkt zu
Product Details & Documents
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Produktliteratur
Technische Daten
- Bezeichnung:Plattenstativ, 200×316 mm, Stab 16 mm Ø mit 1000 mm Höhe
- Seq:105
- Typ:Plattenstativ R 1827
- Für:T 18 basic, T 25 digital
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 431-2944Spannhalter zur Sicherung von Gefäßen, Stativstab- Ø 25 - 36 mm, Gefäß Ø 40 - 300 mmT 50 basicEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 544.00