AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
Spannhalter zum Sichern von Gefäßen, Stativ Ø 8 - 16 mm, Gefäß Ø 40 - 300 mm, T 18 basic, T 25 digital, Klemmvorrichtung RH 3
Katalognr. 431-2943
Anbieter:   IKA
Zubehör
Katalognr. 431-2943
Anbieter:  IKA
Zubehör
Zubehör
Spannhalter zum Sichern von Gefäßen, Stativ Ø 8 - 16 mm, Gefäß Ø 40 - 300 mm, T 18 basic, T 25 digital, Klemmvorrichtung RH 3
Preis
443.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Spannhalter zum Sichern von Gefäßen, Stativ Ø 8 - 16 mm, Gefäß Ø 40 - 300 mm
  • Seq:
    103
  • Typ:
    Klemmvorrichtung RH 3
  • Für:
    T 18 basic, T 25 digital
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-2944
    Spannhalter zur Sicherung von Gefäßen, Stativstab- Ø 25 - 36 mm, Gefäß Ø 40 - 300 mm
    T 50 basic
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 544.00