AuftragsverfolgungKontakt
Siebe | Avantor
Siebe
Edelstahlsieb, 1,00 mm, Sieb MF 1.0
Katalognr. 412-1136
Anbieter:   IKA
Siebe
Katalognr. 412-1136
Anbieter:  IKA
Siebe
Siebe
Edelstahlsieb, 1,00 mm, Sieb MF 1.0
Preis
SFr. 483.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Auswechselbares Sieb zum Einsetzen in die Mahlköpfe gewährleistet maximale Partikelgrößenfilterung.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Technische Daten
  • Typ:
    Sieb MF 1.0
  • Bezeichnung:
    Edelstahlsieb, 1,00 mm
  • Seq:
    08