Accessories for analytical Mill, A 11 basic
250-ml-Mahlbecher, Nur mit Doppelschläger 431-2113 einsetzbar. Aus Polycarbonat mit Edelstahleinsatz. Nicht geeignet zur Anwendung mit flüssigem Stickstoff.
Katalognr. 412-1112
Anbieter: IKA
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:250-ml-Mahlbecher
- Seq:02
- Für:Nur mit Doppelschläger 431-2113 einsetzbar. Aus Polycarbonat mit Edelstahleinsatz. Nicht geeignet zur Anwendung mit flüssigem Stickstoff.