AuftragsverfolgungKontakt
Mikrofeinmühle, MF 10 basic
Mikrofeinmühle, MF 10 basic
Prallmahlkopf aus Edelstahl zur Zerkleinerung von spröden, harten Materialien wie z.B. Mineralien oder Baustoffen bis Mohshärte 6, MF 10.2, Zur Zerkleinerung von spröden, harten Materialien wie Mineralien oder Baustoffen bis Mohshärte 6. Aufgabekorngröße max.10 mm
Katalognr. 412-1132
Anbieter:   IKA
Mikrofeinmühle, MF 10 basic
Katalognr. 412-1132
Anbieter:  IKA
Mikrofeinmühle, MF 10 basic
Mikrofeinmühle, MF 10 basic
Prallmahlkopf aus Edelstahl zur Zerkleinerung von spröden, harten Materialien wie z.B. Mineralien oder Baustoffen bis Mohshärte 6, MF 10.2, Zur Zerkleinerung von spröden, harten Materialien wie Mineralien oder Baustoffen bis Mohshärte 6. Aufgabekorngröße max.10 mm
Preis
SFr. 4’820.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kontinuierlich arbeitende Universalmühle mit leistungsstarkem Antrieb. Bei Verwendung der Mahlköpfe passiert das zerkleinerte Material ein auswechselbares Edelstahlsieb. Das Mahlgut kann mit einem NS 29 Normschliff-Gefäß aufgefangen werden.
  • Leicht zu reinigende Arbeitsfläche aus Edelstahl
  • Wahlweise zwei verschiedene Mahlköpfe am Antrieb einsetzbar
  • Mahlköpfe leicht austauschbar
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 22
Ordering information: Mahlköpfe und Siebe nicht im enthalten; erforderliches Zubehör muss separat bestellt werden.
Caution: * Abhängig vom Mahlgut
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Prallmahlkopf aus Edelstahl zur Zerkleinerung von spröden, harten Materialien wie z.B. Mineralien oder Baustoffen bis Mohshärte 6
  • Typ:
    MF 10.2
  • Für:
    Zur Zerkleinerung von spröden, harten Materialien wie Mineralien oder Baustoffen bis Mohshärte 6. Aufgabekorngröße max.10 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-1138
    Edelstahlsieb, 2,00 mm
    Sieb MF 2.0
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 469.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-1135
    Edelstahlsieb, 3,00 mm
    Sieb MF 3.0
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 451.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-1136
    Edelstahlsieb, 1,00 mm
    Sieb MF 1.0
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 483.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-1137
    Edelstahlsieb, 0,25 mm
    Sieb MF 0.25
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 665.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-1133
    Edelstahlsieb, 0,50 mm
    Sieb MF 0.5
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 500.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-1132
    Prallmahlkopf aus Edelstahl zur Zerkleinerung von spröden, harten Materialien wie z.B. Mineralien oder Baustoffen bis Mohshärte 6
    Zur Zerkleinerung von spröden, harten Materialien wie Mineralien oder Baustoffen bis Mohshärte 6. Aufgabekorngröße max.10 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 4 820.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA2939600
    Edelstahlsieb, 4,00 mm
    Sieb MF 4.0
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 434.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-1131
    Edelstahl-Schneid- und Mahlkopf zum Zerkleinern von faserigen Substanzen, z. B. Papier, Pflanzen, Kunststoffen und Materialien mit geringem spezifischem Gewicht
    Zerkleinerung von faserigen Substanzen, z. B. Papier, Pflanzen, Kunststoffen und Materialien mit geringem spezifischem Gewicht. Maximal 15 mm Granulate
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 5 290.00 SFr.