Zubehör
Kreuzmuffe, 25 - 36 mm Spannbereich Stativ, 5 - 21 mm Spannbereich Ausleger, T 50 basic
Katalognr. 431-0004
Anbieter: IKA
Direkt zu
Product Details & Documents
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Produktliteratur
Technische Daten
- Bezeichnung:Kreuzmuffe, 25 - 36 mm Spannbereich Stativ, 5 - 21 mm Spannbereich Ausleger
- Seq:102
- Für:T 50 basic
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 431-2944Spannhalter zur Sicherung von Gefäßen, Stativstab- Ø 25 - 36 mm, Gefäß Ø 40 - 300 mmT 50 basicEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 544.00