AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
Kreuzmuffe 6 - 16 mm Ø Stativ, 6 - 16 mm Ø Verlängerungsarm, T 18 basic, T 25 digital, Halteklemme R 182
Katalognr. 431-2923
Anbieter:   IKA
Zubehör
Katalognr. 431-2923
Anbieter:  IKA
Zubehör
Zubehör
Kreuzmuffe 6 - 16 mm Ø Stativ, 6 - 16 mm Ø Verlängerungsarm, T 18 basic, T 25 digital, Halteklemme R 182
Preis
138.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Kreuzmuffe 6 - 16 mm Ø Stativ, 6 - 16 mm Ø Verlängerungsarm
  • Seq:
    101
  • Typ:
    Halteklemme R 182
  • Für:
    T 18 basic, T 25 digital
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-2944
    Spannhalter zur Sicherung von Gefäßen, Stativstab- Ø 25 - 36 mm, Gefäß Ø 40 - 300 mm
    T 50 basic
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 544.00