Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör für Einhängethermostate EH 4 Basic | Avantor

Zubehör für Einhängethermostate EH 4 Basic

Beschichtete Metallschläuche, Länge 1 m, max. Temperatur 300 °C
Katalognr. IKAA2606700
Anbieter:   IKA
Zubehör für Einhängethermostate EH 4 Basic
Katalognr. IKAA2606700
Anbieter:  IKA
Zubehör für Einhängethermostate EH 4 Basic

Beschichtete Metallschläuche, Länge 1 m, max. Temperatur 300 °C

Preis
SFr. 1’750.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Beschichtete Metallschläuche, Länge 1 m, max. Temperatur 300 °C
  • Seq:
    01
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..