Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Magnetrührstäbe, PTFE

Rund, 110 mm, 27 mm
Katalognr. IKAA0793300
Anbieter:   IKA
Magnetrührstäbe, PTFE
Katalognr. IKAA0793300
Anbieter:  IKA
Magnetrührstäbe, PTFE
Magnetrührstäbe, PTFE

Rund, 110 mm, 27 mm

Preis
SFr. 154.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for high and low temperature applications
Technische Daten
  • Ø:
    27 mm
  • Typ:
    Rund
  • Länge:
    110 mm