AuftragsverfolgungKontakt
Propellerrührer, 4-flügelig | Avantor
Propellerrührer, 4-flügelig
Propellerrührer mit 4 Flügeln, 50 mm, 8 mm, 350 mm, 2000 min-1
Katalognr. 441-2901
Anbieter:   IKA
Propellerrührer, 4-flügelig
Katalognr. 441-2901
Anbieter:  IKA
Propellerrührer, 4-flügelig
Propellerrührer, 4-flügelig
Propellerrührer mit 4 Flügeln, 50 mm, 8 mm, 350 mm, 2000 min-1
Preis
SFr. 227.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei. Ansaugen des Mischguts von oben nach unten. Örtliches Auftreten von Scherkräften.
  • Für mittleren bis hohen Drehzahlbereich
  • Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit niedriger bis mittlerer Viskosität
  • Erzeugen axiale Strömung
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Propellerrührer mit 4 Flügeln
  • Seq:
    01
  • Max. Drehzahl:
    2000 min-1
  • Schaft - Ø:
    8 mm
  • Schaft-Länge:
    350 mm
  • Rührer - Ø:
    50 mm