Dissolverrührer
Dissolverrührer, 80 mm, 8 mm, 350 mm, 2000 min-1
Katalognr. 441-2951
Anbieter: IKA
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei. Die Rührwerke saugen das Mischgut von oben und von unten an. Hohe Turbulenz und hohe Scherkräfte.
- Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Drehzahl
- Erzeugen radiale Strömung
- Drei verschiedene Rührformate erhältlich
Dokumente
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Produktliteratur
Technische Daten
- Bezeichnung:Dissolverrührer
- Seq:02
- Max. Drehzahl:2000 min-1
- Schaft - Ø:8 mm
- Schaft-Länge:350 mm
- Rührer - Ø:80 mm