AuftragsverfolgungKontakt
Digitalbüretten, solarus® | Avantor
Digitalbüretten, solarus®
20 ml, 0,01 ml, ±0,2 %, <0,1 %
Katalognr. 613-3255
Anbieter:   HIRSCHMANN
Digitalbüretten, solarus®
Katalognr. 613-3255
Anbieter:  HIRSCHMANN
Digitalbüretten, solarus®
Digitalbüretten, solarus®
20 ml, 0,01 ml, ±0,2 %, <0,1 %
Preis
SFr. 1’300.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Variables Volumen.
  • Integrierte Solarzellen zur Energieversorgung der Elektronik (z. B. der Digitalanzeige); dadurch ist kein Batteriewechsel oder Akkuladen mehr erforderlich
  • Bedienerfreundliches Rückführsystem für schnelles Entlüften ohne Reagenzverlust
  • Bidirektionale RS232-Schnittstelle
  • Medienführende Teile sind autoklavierbar
  • Konformitätsbescheinigt
Diese innovativen digitalen Büretten mit integrierten Photovoltaikzellen und manueller Steuerung sind für die exakte Titration konzipiert.
Ordering information: Im Lieferumfang sind drei Adapter (A32, A38, S40), ein Alaufrohr, ein Einfüllrohr mit Feststellschraube, individuelle Seriennummer und ein Prüfzertifikat enthalten.
Technische Daten
  • Kapazität:
    20 ml
  • Genauigkeit:
    ±0,2 %
  • Teilung:
    0,01 ml
  • Unpräzision:
    <0,1 %
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-2938
    Individuelles Leistungszertifikat
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 34.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 661-4219
    Ladegerät, 100 - 240 V, EU-Stecker
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 60.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 661-4223
    Flasche aus Braunglas, 2500 ml, rund
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 26.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-2295
    Flasche aus Braunglas, 500 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 11.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-2290
    Auslaufschlaucheinheit, Luer-Lock
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 85.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-2291
    Ausstoßeinheit, Luer-Lock-Anschluß
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-2288
    Auslaufschlaucheinheit, komplett
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 33.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-1658
    Feinabwerfeinheit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 42.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-1656
    Schliffadapter, Silikon, A 45 auf NS 29/32
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 33.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-3862
    Doppelmuffe, Edelstahl
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 86.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-1655
    Adapter A45 mit Einfüllstutzen NS 12/21 für Trichter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 278.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-3861
    Basis für getrennte Medienversorgung für ein Ansaugen des Mediums über einen Schlauch direkt aus einem separaten Aufbewahrungsbehälter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 362.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-0916
    Titrations-Ausstoßeinheit, komplett, durchgehende Kanülenführung, spitz, FEP
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 pezzi - SFr. 34.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-2274
    Verbindungskabel RS232, 3 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 133.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-0920
    Adapter, A 45 auf S 40, PP
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 14.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-0919
    Adapter, A 45 auf A 38, PP
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 14.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-2939
    Individuelles USP-Leistungszertifikat
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 34.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-0918
    Adapter, A 45 auf A 32, PP
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 14.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HIRS9903706
    Rundfilter-Set mit einseitigem Anschluss (100 Filter)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 743.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HIRS9903705
    Rundfilter-Set mit einseitigem Anschluss (50 Filter)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - SFr. 429.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-2265
    DKD-Kalibrierzertifikat für solarus® 20 ml und 50 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 168.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-0894
    Abwerfeinheit/Auslaufschlauch für variable Titration
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 63.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-1654
    Abwerfeinheit/Auslaufschlauch, flexibel, spiralförmig, Innen-Ø 1,5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 89.50