AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes | Avantor
Pasteur pipettes
Ungestopft, Spitze ∼120 mm lang, 2,0 ml, 230 mm, 250/Hülle, 4 Hüllen/Karton
Katalognr. HIRS9260101
Anbieter:   HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
Katalognr. HIRS9260101
Anbieter:  HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Ungestopft, Spitze ∼120 mm lang, 2,0 ml, 230 mm, 250/Hülle, 4 Hüllen/Karton
Preis
SFr. 129.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
  • With or without cotton plug
  • Short or long form
Zertifizierung: According to ISO 7712.
Dokumente
Technische Daten
  • Verpackt:
    250/Hülle, 4 Hüllen/Karton
  • Kapazität:
    2,0 ml
  • Bezeichnung:
    Ungestopft, Spitze ∼120 mm lang
  • Länge:
    230 mm