AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Ungestopft, Spitze ∼45 mm lang, 2,0 ml, 150 mm, 250/Hülle, 4 Hüllen/Karton
Catalog # HIRS9250101
Supplier:   HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
Catalog # HIRS9250101
Supplier:  HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Ungestopft, Spitze ∼45 mm lang, 2,0 ml, 150 mm, 250/Hülle, 4 Hüllen/Karton
Price
SFr. 115.00
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
  • With or without cotton plug
  • Short or long form
Certifications: According to ISO 7712.
Specifications
  • Verpackt:
    250/Hülle, 4 Hüllen/Karton
  • Kapazität:
    2,0 ml
  • Bezeichnung:
    Ungestopft, Spitze ∼45 mm lang
  • Länge:
    150 mm