AuftragsverfolgungKontakt
Kapillarröhrchen
Kapillarröhrchen
70 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
Catalog # HIRS9202370
Supplier:   HIRSCHMANN
Kapillarröhrchen
Catalog # HIRS9202370
Supplier:  HIRSCHMANN
Kapillarröhrchen
Kapillarröhrchen
70 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
Price
SFr. 109.00
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Klarglas, beidseitig offene Enden
Specifications
  • Ext.Ø:
    2,35 mm
  • Ø int.:
    1,55 mm
  • Länge:
    70 mm
  • Seq:
    28