Kapillarröhrchen
150 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
Katalognr. HIRS9202315
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
Klarglas, beidseitig offene Enden
Technische Daten
- Ext.Ø:2,35 mm
- Ø int.:1,55 mm
- Länge:150 mm
- Seq:34