AuftragsverfolgungKontakt
Kapillarröhrchen
Kapillarröhrchen
90 mm, 1,75 mm, 1,30 mm
Catalog # HIRS9201790
Supplier:   HIRSCHMANN
Kapillarröhrchen
Catalog # HIRS9201790
Supplier:  HIRSCHMANN
Kapillarröhrchen
Kapillarröhrchen
90 mm, 1,75 mm, 1,30 mm
Price
SFr. 118.00
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Klarglas, beidseitig offene Enden
Specifications
  • Ext.Ø:
    1,75 mm
  • Ø int.:
    1,30 mm
  • Länge:
    90 mm
  • Seq:
    24