AuftragsverfolgungKontakt
Kapillarröhrchen
Kapillarröhrchen
70 mm, 1,75, 1,30 mm
Katalognr. HIRS9201770
Anbieter:   HIRSCHMANN
Kapillarröhrchen
Katalognr. HIRS9201770
Anbieter:  HIRSCHMANN
Kapillarröhrchen
Kapillarröhrchen
70 mm, 1,75, 1,30 mm
Preis
85.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Klarglas, beidseitig offene Enden
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    1,75
  • Ø int.:
    1,30 mm
  • Länge:
    70 mm
  • Seq:
    21