Kapillarröhrchen
120 mm, 1,75 mm, 1,30 mm
Katalognr. HIRS9201712
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
Klarglas, beidseitig offene Enden
Technische Daten
- Ext.Ø:1,75 mm
- Ø int.:1,30 mm
- Länge:120 mm
- Seq:26
Klarglas, beidseitig offene Enden