Kapillarröhrchen
70 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
Katalognr. HIRS9201570
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
Klarglas, beidseitig offene Enden
Technische Daten
- Ext.Ø:1,55 mm
- Ø int.:1,15 mm
- Länge:70 mm
- Seq:16
Klarglas, beidseitig offene Enden