Kapillarröhrchen
150 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Catalog # HIRS9201315
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
Klarglas, beidseitig offene Enden
Specifications
- Ext.Ø:1,35 mm
- Ø int.:0,95 mm
- Länge:150 mm
- Seq:15
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.