Kapillarröhrchen
100 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Katalognr. 612-2807
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
Klarglas, beidseitig offene Enden
Technische Daten
- Ext.Ø:1,35 mm
- Ø int.:0,95 mm
- Länge:100 mm
- Seq:13
Klarglas, beidseitig offene Enden