Kapillarröhrchen
75 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Katalognr. HIRS9201075
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
Klarglas, beidseitig offene Enden
Technische Daten
- Ext.Ø:1,00 mm
- Ø int.:0,80 mm
- Länge:75 mm
- Seq:02
Klarglas, beidseitig offene Enden