AuftragsverfolgungKontakt
Kapillarröhrchen
120 mm, 1,00 mm, 0,80
Catalog # 612-2805
Supplier:   HIRSCHMANN
Kapillarröhrchen
Catalog # 612-2805
Supplier:  HIRSCHMANN
Kapillarröhrchen
Kapillarröhrchen
120 mm, 1,00 mm, 0,80
Price
128.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Klarglas, beidseitig offene Enden
Specifications
  • Ext.Ø:
    1,00 mm
  • Ø int.:
    0,80
  • Länge:
    120 mm