Kapillarröhrchen
100 mm, 1,00 mm, 0,80
Katalognr. 612-2804
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
Klarglas, beidseitig offene Enden
Technische Daten
- Ext.Ø:1,00 mm
- Ø int.:0,80
- Länge:100 mm
- Seq:05