AuftragsverfolgungKontakt
Stopcocks for burettes, lateral | Avantor
Stopcocks for burettes, lateral
Büretten, Inhalt 50 ml
Katalognr. HIRS8901175
Anbieter:   HIRSCHMANN
Stopcocks for burettes, lateral
Katalognr. HIRS8901175
Anbieter:  HIRSCHMANN
Stopcocks for burettes, lateral
Stopcocks for burettes, lateral
Büretten, Inhalt 50 ml
Preis
SFr. 41.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Lateral burette stopcock, made of borosilicate glass, with glass key, clear glass.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Technische Daten
  • Für:
    Büretten, Inhalt 50 ml
  • Seq:
    03