AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter | Avantor
Pulvertrichter
150 mm, 138 mm, 22 mm, 28 mm stem I-Ø
Katalognr. HIRS7760105
Anbieter:   HIRSCHMANN
Pulvertrichter
Katalognr. HIRS7760105
Anbieter:  HIRSCHMANN
Pulvertrichter
Pulvertrichter
150 mm, 138 mm, 22 mm, 28 mm stem I-Ø
Preis
SFr. 43.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Powder funnels, made of PP, translucent. For decanting powdery materials. Also suitable for liquids. Cone angle 60°.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Technische Daten
  • Trichter A-Ø:
    150 mm
  • Bezeichnung:
    28 mm stem I-Ø
  • Länge:
    138 mm
  • Stiel Länge:
    22 mm