Becher, niedrige Form
5000 ml, 248 mm, 185 mm, 500 ml
Catalog # HIRS7600197
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
PP, hoch durchscheinend.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, wird die Reinigung bis maximal +60 °C empfohlen
- Für das Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden.
Mit aufgedrukter blauer Skala, Bördelrand und Ausguss
Certifications: ISO 7056
Specifications
- Ext.Ø:185 mm
- Graduierungsintervall:500 ml
- Kapazität:5000 ml
- Höhe:248 mm
- Seq:14
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..